SRP8045
CD40L, Soluble mouse
recombinant, expressed in CHO cells, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
ACRP30headless:CD154, ACRP30headless:CD40L, ACRP30headless:TNFSF5, ADIPOQ-CD40L
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
rekombinowane
expressed in CHO cells
znacznik
FLAG® tagged
Próba
>95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
35-40 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Cd40lg(21947)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)