Kluczowe dokumenty
SRP8044
Sigma-Aldrich
CD40L, Soluble human
recombinant, expressed in CHO cells, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
ACRP30headless:CD154, ACRP30headless:CD40L, ACRP30headless:TNFSF5, ADIPOQ-CD40L
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in CHO cells
znacznik
FLAG® tagged
Próba
>95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
35-40 kDa by SDS-PAGE
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CD40LG(959)
Opis ogólny
CD40L (cluster of differentiation 40 ligand) należy do rodziny czynników martwicy nowotworów (TNF) i ulega ekspresji na bazofilach, komórkach B, komórkach monocytarnych, komórkach naturalnych zabójców, płytkach krwi, komórkach tucznych i komórkach T. Ulega on głównie ekspresji na prozapalnych limfocytach T. Występuje również w postaci rozpuszczalnej.
Działania biochem./fizjol.
CD40L (cluster of differentiation 40 ligand) jest aktywny w postaci związanej z błoną. Oddziałuje z CD40 i działa jako czynnik prozapalny i prokoagulacyjny. Poziom rozpuszczalnego CD40L w surowicy jest podwyższony u pacjentów ze złośliwym zawałem tętnicy środkowej mózgu (MMCAI), szczególnie u pacjentów, którzy nie przeżyli.
Postać fizyczna
Lyophilized from PBS
Rekonstytucja
Rozpuścić w 100 μl wody dejonizowanej.
Inne uwagi
Ludzki CD40L (aa 116-261) jest połączony na N-końcu z mysim bezgłowym ACRP30 (aa 18-111) i znacznikiem 900.
Informacje prawne
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Association between Serum Soluble CD154 Levels and Mortality in Patients with Malignant Middle Cerebral Artery Infarction.
Lorente L, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 16(6), 12147-12158 (2015)
Two adjacent trimeric Fas ligands are required for Fas signaling and formation of a death-inducing signaling complex.
Holler N, et al.
Molecular and Cellular Biology, 23(4), 1428-1440 (2003)