Kluczowe dokumenty
SRP8026
Sigma-Aldrich
Annexin V human
recombinant, expressed in E. coli, GST tagged, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Annexin A5, Calphobindin I, EC 2.7.1.23, Endonexin II, Placental anticoagulantprotein I
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
znacznik
GST tagged
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
~52 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
activity assay: suitable
kolor
white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ANXA5(308)
Opis ogólny
Aneksyna V jest członkiem rodziny aneksyn - białek wiążących wapń i błony, które mają właściwości przeciwzakrzepowe i przeciwzapalne. Kodowane białko ma długość 320 aminokwasów i jest złożone w czterech domenach, z których każda ma pięć α-heliksów, tworząc superhelikalną strukturę kulistą. Gen ANX5 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 4q26-q28 i ma długość 28kb, zawiera 13 eksonów i 12 intronów.
Zastosowanie
Aneksyna V została wykorzystana do zbadania aktywności fosforylacji ChaK1 (kinazy kanałowej 1).
Działania biochem./fizjol.
Aneksyny to rodzina rozpuszczalnych w wodzie białek, które wiążą się z błonami i fosfolipidami w sposób zależny od wapnia. Uczestniczą one w kilku funkcjach komórkowych, takich jak fuzja błon i interakcja cytoszkieletu. Aneksyna V jest silnym antykoagulantem i służy jako bramkowany napięciem kanał wapniowy po związaniu z błoną in vitro. Stwierdzono, że hamuje fosfolipazę A2 i kinazę białkową C.
Postać fizyczna
Liofilizowany z PBS, pH 7,4.
Rekonstytucja
Rozpuścić w 100 μl wody dejonizowanej.
Inne uwagi
Rekombinowana ludzka aneksyna V połączona z tagiem GST.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marielle E Yohe et al.
Science translational medicine, 10(448) (2018-07-06)
The RAS isoforms are frequently mutated in many types of human cancers, including PAX3/PAX7 fusion-negative rhabdomyosarcoma. Pediatric RMS arises from skeletal muscle progenitor cells that have failed to differentiate normally. The role of mutant RAS in this differentiation blockade is
Xuerui Zhang et al.
Oncotarget, 8(26), 42602-42612 (2017-04-14)
Annexin V, a protein with high affinity to phosphatidylserine (PS) in a calcium dependent manner, has been widely used to probe apoptosis. Annexin V in inhibiting engulfment of apoptotic cells by macrophages had been reported to increase the immunogenicity of
Jesse D Gelles et al.
Cell death & disease, 7(12), e2493-e2493 (2016-12-03)
Quantitative and kinetic analyses of apoptotic cell death are integral components of exploring cell biology, measuring cellular stress responses, and performing high-throughput genomic/RNAi/drug screens. Here, we present a detailed method that integrates robust kinetic real-time high-content imaging with Annexin V
Zhiqiang Wei et al.
Chinese medicine, 15, 12-12 (2020-02-07)
Osteoarthritis (OA) is a metabolic disorder and able to be relieved by traditional Chinese medicines. However, the effect of Ligusticum wallichii on OA is unknown. Cytokine IL-1β and L. wallichii extracts were used to stimulate the primary mouse chondrocytes. MTT
Phosphorylation of annexin I by TRPM7 channel-kinase.
Dorovkov MV
The Journal of Biological Chemistry, 279, 50643-50646 (2004)