Kluczowe dokumenty
SRP6509
Sigma-Aldrich
Chymotrypsin from human pancreas
≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
CLCR, CTRC, CTRC_HUMAN, Caldecrin, Chymotrypsin C, Chymotrypsin-C, ELA 4, Elastase 4, Elastase IV, Serum calcium decreasing factor
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.78
pochodzenie biologiczne
human
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
25 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CTRC(11330)
Opis ogólny
Chymotrypsin from human pancreas is a serine peptidase and has 241 amino acid residues contained in three polypeptide chains (A chain-13 residues, B chain-131 residues, and C chain-97 residues) linked by disulfide bridges. It is secreted by the pancreas as inactive chymotrypsinogen C. Molecular weight of this enzyme is found to be 25kDa. The pI is 8.75.
Działania biochem./fizjol.
Chymotrypsin from human pancreas selectively hydrolyzes peptide bonds on the C-terminal side of tyrosine, phenylalanine, tryptophan and leucine. Loss-of-function mutations in this gene have been associated with increased risk of chronic pancreatitis. It has high activity toward leucyl peptide bonds. The enzyme acts as a co-activator of procarboxypeptidases A1 and A2.
Postać fizyczna
Lyophilized as a salt-free solid.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mesotrypsin Signature Mutation in a Chymotrypsin C (CTRC) Variant Associated with Chronic Pancreatitis.
Szabo A
The Journal of Biological Chemistry, 290(28), 17282-17292 (2015)