SRP6271
MMP-9 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
CLG4B, GELB, MANDP2, MMP-9, Matrix Metalloproteinase-9
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
znacznik
6-His tagged (C-terminus)
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 50.8 kDa
observed mol wt 55-65 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to different glycosylation. Ala 20 is the predicted N-terminus.)
opakowanie
pkg of 10 and 50 μg
zanieczyszczenia
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... MMP-9(4318)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)