SRP6260
SERPINA1/A1AT human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
A1A, A1AT, AAT, MGC23330, MGC9222, PI, PI1, PRO2275, SPAAT, SerpinA1, alpha1AT
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
znacznik
6-His tagged (C-terminus)
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
siła działania
<4.5 nM IC50
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 45.1 kDa
observed mol wt 55-60 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Glu 25 is the predicted N-terminus.)
opakowanie
pkg of 10 μg
zanieczyszczenia
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... SERPINA1(5265)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)