SRP6172
IL-4 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
B-cell stimulatory factor 1 (BSF-1), BCGF, Binetrakin, Lymphocyte stimulatory factor 1, Pitrakinra
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
(14 and 19 kDa, monomer)
opakowanie
pkg of 10 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... IL4(3565)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3