SRP6158
EPO human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
EP, EPO-alpha, Epoetin, Erythropoietin-alpha, MGC138142
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
36 kDa (monomer, glycosylated)
opakowanie
pkg of 10 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... EPO(2056)
Opis ogólny
Zastosowanie
- EPO (erythropoietin) has been used as a component of the culture medium for cardiac stem cells.
- In cultured cerebellar granule cells and hippocampal neurons, it has been used to study effect of EPO on glutamate release.
- It has also been used as a component of endothelial differentiation medium.
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)