Kluczowe dokumenty
SRP6156
Sigma-Aldrich
BMP-4 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
BMP-2B, Bone morphogenetic protein 2B, Bone morphogenetic protein 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
2-10 ng/mL
masa cząsteczkowa
34 kDa (homodimer, glycosylated.)
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
<1 EU/μg protein Endotoxin level (LAL test)
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... BMP4(652)
Opis ogólny
BMP4 (białko morfogenetyczne kości 4), członek wysoce konserwatywnej rodziny BMP, jest czynnikiem wzrostu oraz cytokiną prozapalną i proaterogenną. BMP są częścią nadrodziny białek TGFβ (czynnik wzrostu guza). Gen BMP4 jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 14q22-q23.
Działania biochem./fizjol.
BMP4 (białko morfogenetyczne kości 4) bierze udział w modulowaniu rozwoju komórek w wielu różnych komórkach. Promuje proliferację i migrację komórek raka wątrobowokomórkowego oraz namnażanie komórek ALK3 (kinaza aktywinopodobna) w mięśniach szkieletowych. Białko to zapobiega proliferacji fibroblastów płuc i indukuje ich różnicowanie w miocyty. W komórkach Sertoliego promuje syntezę DNA, a tym samym proliferację komórek Sertoliego poprzez szlak Smad1/5 (małe matki przeciwko decapentaplegic) i ID2/3 (inhibitor białka wiążącego DNA), a aberracja w ekspresji BMP4 powoduje azoospermię. U ludzkich mężczyzn poziom BMP4 w surowicy jest powiązany z nasileniem choroby wieńcowej (CAD). BMP4 ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zdolności samoodnowy komórek ES (embrionalnych komórek macierzystych) i osiąga to poprzez hamowanie szlaków kinazy receptora zewnątrzkomórkowego (ERK) i kinazy białkowej aktywowanej mitogenem p38 (MAPK).
Postać fizyczna
Liofilizowany z roztworu PBS.
Uwaga dotycząca przygotowania
Centrifuge the vial prior to opening.
Rekonstytucja
Odtworzyć w sterylnym 4 mM HCl zawierającym 0,1% rekombinowanej albuminy surowicy ludzkiej wolnej od endotoksyny.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bmp4 is required for the generation of primordial germ cells in the mouse embryo.
Lawson KA et al
Genes & Development, 13(4), 424-436 (1999)
BMP4 supports self-renewal of embryonic stem cells by inhibiting mitogen-activated protein kinase pathways.
Qi X et al
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 101(16), 6027-6032 (2004)
Serum Bone Morphogenic Protein-4 Contributes to Discriminating Coronary Artery Disease Severity.
Park CS et al
Medicine, 94(3), e1530-e1530 (2015)
Bmp4 and Fgf10 play opposing roles during lung bud morphogenesis.
Weaver M et al
Development, 127(12), 2695-2704 (2000)
BMP4 promotes human Sertoli cell proliferation via Smad1/5 and ID2/3 pathway and its abnormality is associated with azoospermia.
Hai Y et al
Discovery Medicine, 19(105), 311-325 (2015)