Kluczowe dokumenty
SRP6153
Sigma-Aldrich
Activin A human
recombinant, expressed in human cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
FRP, FSH-releasing protein, Inhibin beta A
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in human cells
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
25 kDa (homodimer, non-glycosylated)
opakowanie
pkg of 10 μg
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
O(C2C3(C(C4C(C5CCC(=O)C=C5CC4)CC3)CC2)C)C(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C27H34O3/c1-27-16-15-22-21-11-9-20(28)17-19(21)8-10-23(22)24(27)12-13-25(27)30-26(29)14-7-18-5-3-2-4-6-18/h2-6,17,21-25H,7-16H2,1H3
Klucz InChI
UBWXUGDQUBIEIZ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... INHBA(3624)
Opis ogólny
Aktywiny są homodimerami lub heterodimerami różnych izoform podjednostek, należących do nadrodziny TGF-? Aktywiny wykazują szeroką gamę aktywności biologicznych, w tym indukcję mezodermy, różnicowanie komórek nerwowych, przebudowę kości, hematopoezę i fizjologię reprodukcyjną. Aktywiny biorą udział w produkcji i regulacji hormonów takich jak FSH, LH, GnRH i ACTH. Komórki, w których zidentyfikowano ekspresję aktywiny A, obejmują fibroblasty, komórki śródbłonka, hepatocyty, komórki mięśni gładkich naczyń, makrofagi, keratynocyty, osteoklasty, monocyty szpiku kostnego, nabłonek gruczołu krokowego, neurony, chondrocyty, osteoblasty, komórki Leydiga, komórki Sertoliego i komórki ziarniste jajnika. Aktywina A firmy BioVision jest produkowana w wolnej od surowicy, chemicznie dezynfekowanej pożywce.
Postać fizyczna
Liofilizowany z roztworu PBS.
Uwaga dotycząca przygotowania
Centrifuge the vial prior to opening.
Rekonstytucja
Odtworzyć w sterylnym PBS zawierającym 0,1% rekombinowanej albuminy surowicy ludzkiej wolnej od endotoksyny.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yan Li et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 100(11), E1415-E1427 (2015-08-26)
Activin A increases matrix metalloproteinase (MMP) 2 expression and cell invasion in human trophoblasts, but whether the expression of MMP2 is essential for the proinvasive effect of activin A has yet to be determined. Moreover, the identity of the activin
Hannah E J Yong et al.
Pregnancy hypertension, 5(4), 346-353 (2015-11-26)
Activin A, a TGFβ family member, circulates in the maternal blood at increasing concentrations throughout gestation during a healthy pregnancy. The circulating concentration of activin A is further increased in pre-eclampsia (PE), a hypertensive disorder of pregnancy that is marked
Xu Qian et al.
Biomaterials, 35(36), 9581-9590 (2014-09-06)
Well-defined culture conditions are essential for realizing the full potential of human embryonic stem cells (hESCs) in regenerative medicine where large numbers of cells are required. Synthetic polymers such as poly[2-(methacryloyloxy) ethyl dimethyl-(3-sulfopropyl) ammonium hydroxide] (PMEDSAH), offer multiple advantages over
Melissa L Brown et al.
Islets, 6(5-6), e1017226-e1017226 (2015-04-04)
Emerging evidence suggests that activin with its associated receptors, second messengers, and antagonists would be excellent targets for therapeutic drug development in the treatment of diabetes. We undertook the current study to investigate the ability to extrapolate findings from rodent
Yasuhide Ohinata et al.
PloS one, 9(9), e107308-e107308 (2014-09-10)
The inner cell mass (ICM) and trophoblast cell lineages duet early embryonic development in mammals. After implantation, the ICM forms the embryo proper as well as some extraembryonic tissues, whereas the trophoectoderm (TE) exclusively forms the fetal portion of the