SRP6124
SORD human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
L-iditol 2-dehydrogenase, Sorbitol dehydrogenase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
40.4 kDa (377 aa, 1-357 aa + NT His Tag)
opakowanie
pkg of 100 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... SORD(6652)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)