Kluczowe dokumenty
SRP6053
Sigma-Aldrich
ProBDNF human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Abrineurin, BDNF, Brain-derived neurotrophic factor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
~52 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... BDNF(627)
Opis ogólny
Czynnik neurotroficzny pochodzenia mózgowego (BDNF) należy do rodziny czynników wzrostu neurotrofin. Prekursorowa forma czynnika neurotroficznego pochodzenia mózgowego (pro-BDNF) ulega posttranslacyjnemu rozszczepieniu, tworząc dojrzały BDNF (mBDNF). Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 11p14.1.
Działania biochem./fizjol.
Prekursorowa forma czynnika neurotroficznego pochodzenia mózgowego (pro-BDNF) oddziałuje preferencyjnie z receptorem pan-neurotrofiny p75 (p75NTR) (2) i receptorem zawierającym domenę vps10p sortilin i indukuje apoptozę neuronów, podczas gdy dojrzały BDNF wiąże się selektywnie z wysokim powinowactwem do receptora kinazy B związanej z tropomiozyną (TrkB) i promuje przeżycie, wzrost i różnicowanie neuronów. Ponieważ proneurotrofiny i dojrzałe neurotrofiny wywołują przeciwne efekty biologiczne, rozszczepienie pro-BDNF w układzie neuronalnym jest regulowane w sposób specyficzny i zależny od kontekstu komórkowego. Pro-BDNF odgrywa ważną rolę w negatywnej regulacji działań neurotroficznych w mózgu.
Postać fizyczna
Liofilizowany z 0,2 μm przefiltrowanego roztworu 20 mM PB i 250 mM NaCl, pH 7,2.
Uwaga dotycząca przygotowania
Centrifuge the vial prior to opening.
Rekonstytucja
Rozpuścić w 1x PBS (nie zaleca się rekonstytucji do stężenia końcowego mniejszego niż 100 μg/ml). Można go dalej rozcieńczać do innych buforów wodnych.
Inne uwagi
Rekombinowana ludzka forma prekursorowa czynnika neurotroficznego pochodzenia mózgowego wytwarzana w E. coli jest nieglikozylowanym łańcuchem polipeptydowym zawierającym 2X229 aminokwasów jako homodimer i mającym masę cząsteczkową 52 kDa. Określono sekwencję pierwszych pięciu aminokwasów N-końcowych i stwierdzono, że jest to Ala-Pro-Met-Lys-Glu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Function and evolution in the NGF family and its receptors.
Ebendal T
Journal of Neuroscience Research, 32(4), 461-470 (1992)
11p14.1 microdeletions associated with ADHD, autism, developmental delay, and obesity.
Shinawi M
American Journal of Medical Genetics. Part A, 155A(6), 1272-1280 (2011)
The presence of a single-nucleotide polymorphism in the BDNF gene affects the rate of locomotor adaptation after stroke.
Helm EE
Experimental Brain Research. Experimentelle Hirnforschung. Experimentation Cerebrale, 234(2), 341-351 (2016)
Guoqi Zhu et al.
British journal of pharmacology, 172(9), 2354-2368 (2015-01-07)
Mild cognitive deficit in early Parkinson's disease (PD) has been widely studied. Here we have examined the effects of memantine in preventing memory deficit in experimental PD models and elucidated some of the underlying mechanisms. I.p. injection of 1-methyl-4- phenyl-1,2,3,6-tetrahydro
Koji Tanaka et al.
PloS one, 9(5), e96410-e96410 (2014-05-08)
Tropomyosin-related receptor kinase B (TrkB) signaling, stimulated by brain-derived neurotrophic factor (BDNF) ligand, promotes tumor progression, and is related to the poor prognosis of various malignancies. We sought to examine the clinical relevance of BDNF/TrkB expression in colorectal cancer (CRC)