SRP3309
GDNF human
recombinant, expressed in E. coli, Animal-component free, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
ATF-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
≤0.1 μg/mL
masa cząsteczkowa
30.0 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... GDNF(2668)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.