Kluczowe dokumenty
SRP5291
PLK3, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
CNK, FNK, PRK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linia produktu
PRECISIO®
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
1.8-2.6 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~60 kDa
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PLK3(1263)
Opis ogólny
PLK3 lub Polo-like kinase 3 to kinaza indukowana cytokinami, która jest członkiem rodziny kinaz białkowych seryny/treoniny Polo. PLK3 zawiera zarówno domenę katalityczną, jak i domniemaną domenę regulatorową i odgrywa ważną rolę w regulacji progresji cyklu komórkowego i nowotworzenia. PLK3 jest ściśle związana z centrosomami w kilku ludzkich liniach komórkowych, a jej lokalizacja zależy od integralności mikrotubul. W związku z tym PLK3 jest również zaangażowany w regulację dynamiki mikrotubul i funkcji centrosomów.
Postać fizyczna
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Informacje prawne
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)