About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C51H100N22O11
Masa cząsteczkowa:
1197.48
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized
skład
Peptide Content, ≥65%
warunki przechowywania
protect from light
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Amino Acid Sequence
Val-Arg-Lys-Arg-Thr-Leu-Arg-Arg-Leu
Zastosowanie
VRKRTLRRL jest stosowany jako substrat kinazy białkowej ogólnego przeznaczenia.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)