906433
TLAM-Iδ1LVproR-U-13C Methyl Labeling Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zestaw TLAM-Iδ1LVproR-U-[13C] zawiera prekursory izotopomerów 13Ci zawiera instrukcje dotyczące protokołu tworzenia znakowanych izotopowo białek.
Zastosowanie
Do przypisywania grup metylowych białek poprzez znakowanie izotopem 13Cgrup metylowych aminokwasów oddzielnie lub jednocześnie.
Zestaw TLAM-Iδ1LVproR-U-[13C] służy do znakowania reszt izoleucyny, leucyny i waliny izotopomerem 13C. Zestaw ten został przetestowany pod kątem znakowania izotopowego białek w E. coli. Może być stosowany do zwiększenia czułości, korelacji interakcji i rozdzielczości większych białek w spektroskopii NMR (zwykle powyżej 50 KDa).
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Rime Kerfah et al.
Journal of biomolecular NMR, 63(4), 389-402 (2015-11-15)
A new strategy for the NMR assignment of aliphatic side-chains in large perdeuterated proteins is proposed. It involves an alternative isotopic labeling protocol, the use of an out-and-back (13)C-(13)C TOCSY experiment ((H)C-TOCSY-C-TOCSY-(C)H) and an optimized non-uniform sampling protocol. It has
Rime Kerfah et al.
Current opinion in structural biology, 32, 113-122 (2015-04-17)
Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy is a uniquely powerful tool for studying the structure, dynamics and interactions of biomolecules at atomic resolution. In the past 15 years, the development of new isotopic labeling strategies has opened the possibility of exploiting
Silke Wiesner et al.
Current opinion in structural biology, 35, 60-67 (2015-09-26)
Intermolecular interactions are indispensible for biological function. Here we discuss how novel NMR techniques can provide unique insights into the assembly, dynamics and regulation of biomolecular complexes. We focus on applications that exploit the methyl TROSY effect and show that
Produkty
Methyl groups are ideal probes for studying protein structure and function by NMR. Choose among user-friendly kits for isotope labeling of a single type or multiple types of methyl groups.