SRP3185
VEGF-D human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
FIGF, Vascular Endothelial Growth Factor-D
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
20.0-22.0 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... FIGF(2277)
Opis ogólny
Recombinant human VEGF-D is a 26.2 kDa non-disulfide linked homodimeric protein consisting of two 117 amino acid polypeptide chains. Due to glycosylation the protein migrates as a 20.0-22.0 kDa band under non-reducing condition.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3