Kluczowe dokumenty
SRP3070
Sigma-Aldrich
IGF-II human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
Insulin-like Growth Factor-II
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
≤2.0 ng/mL ED50
masa cząsteczkowa
7.5 kDa
opakowanie
pkg of 50 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
off-white to yellow
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IGF2(3481)
Opis ogólny
Insulinopodobne czynniki wzrostu (IGF) są wytwarzane głównie przez wątrobę, chociaż różne tkanki wytwarzają IGF w różnych okresach. IGF należą do rodziny genów insuliny, która obejmuje również insulinę i relaksynę. IGF są podobne pod względem struktury i funkcji do insuliny, ale mają znacznie wyższą aktywność stymulującą wzrost niż insulina. Na ekspresję IGF-II wpływa laktogen łożyskowy, podczas gdy ekspresja IGF-I jest regulowana przez hormon wzrostu. Zarówno IGF-I, jak i IGF-II sygnalizują poprzez receptor kinazy tyrozynowej typu I (IGF-IR),, ale IGF-II może również sygnalizować poprzez receptor IGF-II/Mannoza-6-fosforan. Dojrzałe IGF są generowane przez proteolityczne przetwarzanie nieaktywnych białek prekursorowych, które zawierają N-końcowe i C-końcowe regiony propeptydowe. Rekombinowane ludzkie IGF-I i IGF-II są białkami kulistymi zawierającymi odpowiednio 70 i 67 aminokwasów oraz trzy wewnątrzcząsteczkowe wiązania dwusiarczkowe.
Zastosowanie
IL-4 pochodząca od myszy została wykorzystana do aktywacji komórek B.
Działania biochem./fizjol.
Insulinopodobne czynniki wzrostu (IGF) to mitogenne polipeptydowe czynniki wzrostu, które stymulują proliferację i przeżycie różnych typów komórek, w tym mięśni, kości i tkanki chrzęstnej in vitro.
Sekwencja
AYRPSETLCG GELVDTLQFV CGDRGFYFSR PASRVSRRSR GIVEECCFRS CDLALLETYC ATPAKSE
Postać fizyczna
Lyophilized with no additives.
Rekonstytucja
Centrifuge the vial prior to opening. Reconstitute in water to a concentration of 0.1-1.0 mg/ml. Do not vortex. This solution can be stored at 2-8°C for up to 1 week. For extended storage, it is recommended to further dilute in a buffer containing a carrier protein (example 0.1% BSA) and store in working aliquots at -20°C to -80°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Role of IGF-I Signaling in Muscle Bone Interactions
Daniel D, et.al
Bone, 80, 79-88 (2015)
Type 1 Insulin-like Growth Factor Receptor (IGF-IR) Signaling Inhibits Apoptosis Signal-regulating Kinase 1 (ASK1)*
Veronica Galvan
The Journal of Biological Chemistry, 13325-13332 (2003)
Role of IGF-I Signaling in Muscle Bone Interactions
Daniel D Bikle
Bone, 80, 79-88 (2015)
Myc Regulates Chromatin Decompaction and Nuclear Architecture during B Cell Activation
Kyong-RimKieffer-Kwon
Molecular Cell, 67(4), 566-578 (2017)
A J D'Ercole
Endocrinology and metabolism clinics of North America, 25(3), 573-590 (1996-09-01)
The IGFs are essential stimulators of fetal and postnatal growth. Their signals are mediated predominantly by the type I IGF receptor, but another as yet unidentified receptor seems to mediate some actions, especially some of those for IGF-II. During organogenesis