Kluczowe dokumenty
I5278
Sigma-Aldrich
Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-3 human
recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
IGF Binding Protein-3, IGFBP-3
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in NSO cells
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
siła działania
0.01-0.25 μg/mL
masa cząsteczkowa
29 kDa
opakowanie
pkg of 25 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IGFBP3(3486)
Powiązane kategorie
Działania biochem./fizjol.
IGFBP (białka wiążące insulinopodobne czynniki wzrostu) regulują biodostępność IGF (insulinopodobnych czynników wzrostu) w komórkach. Wiązanie między IGF i IGFBP zmniejsza dostępność IGF. Jednak IGFBP koncentrują również IGF w określonych obszarach, aby wzmocnić ich działanie we właściwym czasie. IGFBP3 wiąże się z IGF-1. Jest supresorem nowotworu i ulega obniżeniu w wielu nowotworach. W surowicy IGF, IGFBP3 i podjednostka labilna kwasowo (ALS) występują razem jako kompleks. Kompleks ten jest ważny dla zwiększenia okresu półtrwania IGF w surowicy.
Human IGFBP-3 is the major insulin-like growth factor (IGF) binding protein in plasma, where it exists in a ternary complex with IGF-I or IGF-II and the acid-labile subunit (ALS).
Postać fizyczna
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in 30% acetonitrile and 0.1% TFA.
Komentarz do analizy
The biological acitivity is measured as the ability to inhibit the biological activity of 14 ng/ml recombinant human IGF-I on MCF-7 cells.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Spagnoli, A. and Rosenfeld, R.G.
Curr. Op. Endocrinology and Diabetes, 4, 1-1 (1997)
Chuan-Wei Yang et al.
Journal of the American Medical Directors Association, 16(5), 365-370 (2014-12-31)
Previous studies have demonstrated the polymorphisms of insulinlike growth factor-1 (IGF-1) and its binding protein-3 (IGFBP3) genes could affect the circulating IGF-1 level. Moreover, the serum IGF-1 level was correlated with muscle size. This study aimed to explore the effect
Kelley, K.M., et al.
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 28, 619-637 (1995)
Min Sun Kim et al.
Molecular and cellular biochemistry, 403(1-2), 107-113 (2015-02-11)
Nuclear factor-kappaB (NF-κB) is a transcription factor that is activated in various neoplasms, including gastric cancer. Insulin-like growth factor binding protein-3 (IGFBP-3) is a potent tumor suppressor and is significantly suppressed in a variety of cancers. Although IGFBP-3 has been
M L Cubbage et al.
The Journal of biological chemistry, 265(21), 12642-12649 (1990-07-25)
Insulin-like growth factor binding protein-3 (IGFBP-3) can modulate the mitogenic and metabolic effects of the insulin-like growth factors (IGFs). IGFBP-3 protein levels are developmentally regulated and influenced by a number of hormonal stimuli both in vitro and in vivo. As