SRP3063
IGF-Binding Protein 2 human
recombinant, expressed in (BTI-Tn-5B1-4) High-5 Insect Cells, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
IBP-2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in (BTI-Tn-5B1-4) High-5 Insect Cells
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
31.5 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IGFBP2(3485)
Opis ogólny
Recombinant human IGF-BP2 is a 31.5kDa protein consisting of 289 amino acid residues including the IGF-BP domain and thyroglobulin type-I domain.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3