SRP3067
IGF-Binding Protein-3 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
Growth-hormone-dependant binding protein, IBP-3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
≤0.2 μg/mL
masa cząsteczkowa
28.8 kDa
opakowanie
pkg of 25 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
przydatność
suitable for molecular biology
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IGFBP3(3486)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
IGFBPs (insulin-like growth factor-binding proteins) are mainly required to regulate IGFs (insulin like growth factors) activities. IGFBP3 is a multifunctional protein and is secreted by various cells. It is most ample circulating IGFBP and works in IGF-dependent and -independent mechanisms. The IGFBP3 gene is mapped to human chromosome 7p12.3.
Recombinant human IGF-BP3 is a 28.8kDa protein consisting of 264 amino acid residues.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)