Key Documents
407254
Sigma-Aldrich
IGFBP-3, CF, Mouse, Recombinant
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Poziom jakości
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
zanieczyszczenia
<1.0 EU/μg protein Endotoxin
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Recombinant, mouse insulin-like growth factor binding protein 3 (IGFBP-3) consisting of amino acids 22-291 and expressed in NS0-derived murine myeloma cells with four substitutions: Arg250Gln, Gln259Arg, Ser260Gly, Arg271Pro. Mouse IGFBP-3 cDNA encodes a 291 amino acid residue precursor protein with a putative 27 aa residue signal peptide.
Działania biochem./fizjol.
ED₅₀ = 0.125-0.5 µg/ml as measured by inhibition of the biological activity of IGF-I or IGF-II (30 ng/ml) on MCF-7 human breast adenocarcinoma cells.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Postać fizyczna
Lyophilized from 0.2 µm filtered Acetonitrile, TFA.
Rekonstytucja
Following reconstitution refrigerate (4°C) for short-term storage or aliquot and freeze (-20°C) for long-term storage. Stock solutions are stable for up to 1 month at 4°C or for up to 3 months at -20°C.
Reconstitute to 100 µg/ml in sterile PBS.
Inne uwagi
Schuller, A.G.P., et al. 1994. Mol. Cell. Endoc.104, 57.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2