SRP0193
PARP2 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥60% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
ADPRT2, ADPRTL3, NAD(+) ADP-ribosyltransferase 2, Poly (ADP-ribose) Polymerase 2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥60% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
92 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
stężenie
>0.02 mg/mL
metody
inhibition assay: suitable
rozpuszczalność
water: soluble
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
life science and biopharma
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PARP2(10038)
Zastosowanie
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)