SRP0192
PARP1 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
ADPRT, NAD(+) ADP-ribosyltransferase 1, Poly (ADP-ribose) Polymerase 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥80% (SDS-PAGE)
Postać
aqueous solution
masa cząsteczkowa
140 kDa
opakowanie
pkg of 10 and 20 μg
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
>0.02 mg/mL
metody
inhibition assay: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
life science and biopharma
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PARP1(142)
Opis ogólny
Human PARP1 (GenBank Accession No. NM_001618), full length with N-terminal GST tag, MW = 140 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system. Poly [ADP-ribose] polymerase 1 (PARP1) belongs to the DNA-dependent nuclear enzyme superfamily. Its structure includes an N-terminal with three zinc finger DNA-binding domains, an auto-modification domain with BRCT motif and a WGR domain having conserved tryptophan, glycine, and arginine residues, and a C-terminal catalytic domain with PARP signature sequence.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1