SRP0179
Lysyl Oxidase-like 2 (LOXL2) FLAG-tag (Sf9-derived) human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥65% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
LOR2, LOXL2, WS9-14
About This Item
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥65% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
opakowanie
pkg of 10 μg
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... LOXL2(4017)
Opis ogólny
Gen LOXL2 (lysyl oxidase like 2) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 8p21.3. Ulega on szerokiej ekspresji i należy do rodziny białek LOX. Białko ma konserwatywny region C-końca z funkcją katalityczną i rozbieżną część N-końcową.
Ludzki LOXL2 (GenBank Accession No. NM_002318), aminokwasy 500-koniec, MW = 32kDa, wyrażony w systemie ekspresji komórek Sf9 zakażonych bakulowirusem.
Ludzki LOXL2 (GenBank Accession No. NM_002318), aminokwasy 500-koniec, MW = 32kDa, wyrażony w systemie ekspresji komórek Sf9 zakażonych bakulowirusem.
Zastosowanie
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Działania biochem./fizjol.
LOXL2 (lysyl oxidase like 2) jest aminooksydazą zależną od miedzi i chinonu. LOXL2 uczestniczy w różnych procesach, takich jak transkrypcja genów, migracja komórek, adhezja, angiogeneza i różnicowanie. Jest odpowiedzialna za łączenie kolagenu i/lub elastyny w macierzy zewnątrzkomórkowej. Deaminuje trimetylowaną lizynę 4 w histonie H3, powodując represję transkrypcji. LOXL2 utlenia również metylowany czynnik TAF10 (TATA-box binding protein associated factor 10), tłumiąc niektóre geny związane z TFIID (czynnik transkrypcyjny IID). Gen LOXL2 jest regulowany w górę w różnych nowotworach, takich jak rak żołądka, rak piersi i rak płaskonabłonkowy. Gen ten jest związany z inwazją komórek nowotworowych, przerzutami do węzłów chłonnych i słabym ogólnym przeżyciem pacjentów.
Postać fizyczna
Formuła w 25 mM Tris-HCl, pH 8,0, 100 mM NaCl, 0,05% Tween-20, 20% glicerolu i 3 mM DTT.
Uwaga dotycząca przygotowania
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
The function and mechanisms of action of LOXL2 in cancer (Review).
Wu L and Zhu Y
International Journal of Molecular Medicine, 36, 1200-1204 (2015)
The LOXL2 gene encodes a new lysyl oxidase-like protein and is expressed at high levels in reproductive tissues.
Jourdan-Le Saux C, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 274, 12939-12944 (1999)
LOXL2 Oxidizes Methylated TAF10 and Controls TFIID-Dependent Genes during Neural Progenitor Differentiation.
Iturbide A, et al.
Molecular Cell, 58, 755-766 (2015)
Rika Nishikawa et al.
FEBS letters, 589(16), 2136-2145 (2015-06-23)
Here, we found that members of the microRNA-29 family (miR-29a/b/c; "miR-29s") were significantly reduced in clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) tissues, suggesting that they functioned as tumour suppressors. Restoration of all mature members of the miR-29 family inhibited cancer
Keiko Mizuno et al.
International journal of oncology, 48(2), 450-460 (2015-12-18)
Lung cancer remains the most frequent cause of cancer-related death in developed countries. A recent molecular-targeted strategy has contributed to improvement of the remarkable effect of adenocarcinoma of the lung. However, such treatment has not been developed for squamous cell