MSST0017
SILu™Prot IL6 Interleukin 6 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C- and 15N-labeled
Synonim(y):
B-cell stimulatory factor 2 (BSF-2), CTL differentiation factor (CDF), Hybridoma growth factor, IL-6, Interferon beta-2 (IFN-beta-2)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
98% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized powder
siła działania
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przydatność
suitable for mass spectrometry (standard)
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IL6(3569)
Opis ogólny
Suggested Quantitative Analysis Parameters
(MRM settings provided for three suggested peptides)
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2