Kluczowe dokumenty
SRP0160
Sigma-Aldrich
Histone H3 peptide (21-44) human
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
HIST1H3E, Histone H3.1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Próba
≥90% (HPLC)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
~2 kDa
opakowanie
pkg of 160 nmol
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... HIST1H3E(8353)
Opis ogólny
Peptydowy substrat dla metylotransferaz histonu 3 K27.
Zastosowanie
Badanie kinetyki enzymów i przesiewanie małocząsteczkowych inhibitorów metylotransferaz histonu 3 K27 w celu odkrywania leków i zastosowań HTS.
Postać fizyczna
Dostarczany jako roztwór wodny, 800 μM
Uwaga dotycząca przygotowania
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube to recover full content of the tube. Aliquot into single use aliquots. Store remaining product in aliquots at -70°C. Note: Avoid freeze/thaw cycles.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.