Kluczowe dokumenty
SRP0403
Sigma-Aldrich
Histone H3 peptide (21-44), biotin
≥90% (HPLC)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Próba
≥90% (HPLC)
Formularz
aqueous solution
opakowanie
pkg of 80 nmol
stężenie
400 μM
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Peptyd histonu H3, koniugat biotyny. Peptyd odpowiada resztom 21-44 histonu H3.
Zastosowanie
Badanie kinetyki enzymów i przesiewanie małocząsteczkowych inhibitorów metylotransferaz histonu 3 (K27) w celu odkrywania leków i zastosowań HTS.
Inne uwagi
200 μL przy 400 μM lub 80 nmol Sprzedawane jako 80 nmol
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)