SRP0158
Histone H3 (2-58) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
HIST1H3E, Histone H3.1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
32 kDa
opakowanie
pkg of 500 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... HIST1H3E(8353)
Opis ogólny
Ludzki histon 3 (GenBank Accession No. NM_003532), (aminokwas 2-58) z N-końcowym znacznikiem GST, MW = 32kDa, wyrażony w systemie ekspresji Escherichia coli.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.