SRP0153
SMYD3 (full length) Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥50% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
KMT3E, Lysine N-methyltransferase 3E, SET and MYND domain containing 3, ZMYND1, Zinc finger MYND domain-containing protein 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥50% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
50 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... SMYD3(64754)
Opis ogólny
Zastosowanie
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)