Kluczowe dokumenty
SRP0113
Sigma-Aldrich
HDAC-11 human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥10% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
HD11, Histone deacetylase 11
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥10% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
66 kDa
opakowanie
pkg of 50 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... HDAC11(79885)
Opis ogólny
HDAC-11 (deacetylaza histonowa 11) jest HDAC zależną od cynku. Należy do rodziny białek HDAC i klasy IV HDAC. Jest wysoce konserwatywna wśród różnych gatunków. MRNA jest obecne w mózgu, mięśniach szkieletowych, nerkach i jądrach. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 3p25.
Ludzki HDAC11, pełnej długości, GenBank Accession No. BC009676, z N-końcowym znacznikiem GST, MW = 66kDa, wyrażony w systemie ekspresji bakulowirusa.
Zastosowanie
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Działania biochem./fizjol.
HDAC-11 (deacetylaza histonowa 11) jest odpowiedzialna za deacetylację histonów jądrowych i białek niehistonowych, w tym czynników transkrypcyjnych. HDAC-11 katalizuje deacetylację histonu H4. Wiąże się z CDT1 (czynnik replikacji DNA) i jest obecny z genami replikacji związanymi z fazą S. HDAC-11 jest regulowany w górę w różnych nowotworach. Jego brak powoduje śmierć komórek i hamuje aktywność metaboliczną w liniach komórkowych raka okrężnicy, prostaty, piersi i jajnika.
Definicja jednostki
One unit is defined as the amount of enzyme required to deacetylate 1 pmol of substrate/min at 37°C.
Postać fizyczna
Formuła w 25 mM Tris-HCl, pH 8,0, 100 mM NaCl, 0,05% Tween-20 i 50% glicerolu.
Uwaga dotycząca przygotowania
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chromatin unfolding by Cdt1 regulates MCM loading via opposing functions of HBO1 and HDAC11-geminin.
Wong PG, et al.
Cell Cycle, 9, 4351-4351 (2010)
HDAC11 plays an essential role in regulating OX40 ligand expression in Hodgkin lymphoma.
Buglio D, et al.
Blood, 117, 2910-2910 (2011)
Chromosomal organization and localization of the novel class IV human histone deacetylase 11 gene.
Voelter-Mahlknecht S, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 16, 589-589 (2005)
HDAC11 is a novel drug target in carcinomas.
Deubzer HE, et al.
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 132, 2200-2200 (2013)