Key Documents
H4539
Anti-Histone Deacetylase 11 (HDAC11) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HD11, Anti-HDAC11
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~39 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using extracts of mouse brain
western blot (chemiluminescent): 4-6 μg/mL using nuclear extracts of HeLa cells.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HDAC11(79885)
mouse ... Hdac11(232232)
rat ... Hdac11(297453)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3