Kluczowe dokumenty
SML3811
Hygromycin A
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Totomycin, 5-Deoxy-5-[[(2E)-3-[4-[(6-deoxy-β-D-arabino-hexofuranos-5-ulos-1-yl)oxy]-3-hydroxyphenyl]-2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl]amino]-1,2-O-methylene-D-neo-inositol, Homomycin, Hygromycin
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
O[C@H]1[C@]2([H])[C@@]([C@@H]([C@@H]([C@@H]1O)NC(/C(C)=C/C3=CC=C(C(O)=C3)O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]4O)O)C(C)=O)=O)O)([H])OCO2
InChI
1S/C23H29NO12/c1-8(22(32)24-13-14(27)16(29)21-20(15(13)28)33-7-34-21)5-10-3-4-12(11(26)6-10)35-23-18(31)17(30)19(36-23)9(2)25/h3-6,13-21,23,26-31H,7H2,1-2H3,(H,24,32)/b8-5+/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,21-,23-/m1/s1
Klucz InChI
YQYJSBFKSSDGFO-IIHALWDASA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)