Merck
SML3374
Sigma-Aldrich
Eurycomanone
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
(1β,11β,12α,15β)-11,20-Epoxy-1,11,12,14,15-pentahydroxypicrasa-3,13(21)-diene-2,16-dione, NSC 339187, Pasakbumin A
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
O1[C@@]2([C@H]3[C@]4([C@H](OC(=O)[C@@H]([C@]4(C(=C)[C@H]2O)O)O)C[C@@H]5[C@@]3([C@@H](C(=O)C=C5C)O)C)C1)O
InChI
1S/C20H24O9/c1-7-4-10(21)13(23)17(3)9(7)5-11-18-6-28-20(27,16(17)18)12(22)8(2)19(18,26)14(24)15(25)29-11/h4,9,11-14,16,22-24,26-27H,2,5-6H2,1,3H3/t9-,11+,12+,13+,14-,16+,17+,18+,19-,20-/m0/s1
Klucz InChI
UCUWZJWAQQRCOR-OKNZMGBLSA-N
Działania biochem./fizjol.
Eurycomanone jest głównym składnikiem powszechnie spożywanego preparatu ziołowego Eurycoma longifolia Jack, który wykazuje działanie przeciwmalaryczne, przeciwgorączkowe, afrodyzjakalne i cytotoksyczne. Eurycomanone poprawia spermatogenezę poprzez hamowanie konwersji aromatazy testosteronu do estrogenu i hamowanie fosfodiesterazy.
Przeciwmalaryczny, przeciwgorączkowy, afrodyzjak i cytotoksyczny; poprawia spermatogenezę
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Putri Ayu Jayusman et al.
Nutrients, 10(7) (2018-06-24)
Male osteoporosis is associated with higher rates of disability and mortality. Hence the search for suitable intervention and treatment to prevent the degeneration of skeletal health in men is necessary. Eurycoma longifolia (EL), a traditional plant with aphrodisiac potential may
Norzahirah Ahmad et al.
Pharmaceutics, 10(3) (2018-07-13)
Eurycoma longifolia is one of the commonly consumed herbal preparations and its major chemical compound, eurycomanone, has been described to have antimalarial, antipyretic, aphrodisiac, and cytotoxic activities. Today, the consumption of E. longifolia is popular through the incorporation of its