Merck
SMB01073
Sigma-Aldrich
Eurycomanone
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
Pasakbumina A
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
408.4
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1[C@@]2([C@H]3[C@]4([C@H](OC(=O)[C@@H]([C@]4(C(=C)[C@H]2O)O)O)C[C@@H]5[C@@]3([C@@H](C(=O)C=C5C)O)C)C1)O
InChI
1S/C20H24O9/c1-7-4-10(21)13(23)17(3)9(7)5-11-18-6-28-20(27,16(17)18)12(22)8(2)19(18,26)14(24)15(25)29-11/h4,9,11-14,16,22-24,26-27H,2,5-6H2,1,3H3/t9-,11+,12+,13+,14-,16+,17+,18+,19-,20-/m0/s1
Klucz InChI
UCUWZJWAQQRCOR-OKNZMGBLSA-N
Opis ogólny
Eurycomanone, znany również jako Pasakbumin A, jest bioaktywnym naturalnym związkiem quassinoidowym powszechnie pozyskiwanym z Eurycoma longifolia (Tongkat Ali). Obecne badania wskazują, że ten metabolit roślinny jest inhibitorem i może posiadać różnorodne działania biologiczne, w tym właściwości przeciwnowotworowe, przeciwmalaryczne i przeciwnowotworowe.
Zastosowanie
Eurycomanone to naturalny produkt pochodzący ze źródła roślinnego, który znajduje zastosowanie w bibliotekach przesiewowych związków, metabolomice, badaniach fitochemicznych i farmaceutycznych.
Działania biochem./fizjol.
Eurykomanon hamował żywotność i proliferację komórek białaczkowych Jurkat i K562 bez wpływu na zdrowe komórki i zwiększał steroidogenezę testosteronu.
Cechy i korzyści
  • Odpowiedni do badań biochemicznych i biomedycznych
  • Wszechstronność i możliwość dostosowania do szerokiej gamy zastosowań laboratoryjnych i badawczych
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shéhérazade Hajjouli et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 19(9), 14649-14666 (2014-09-18)
Eurycomanone and eurycomanol are two quassinoids from the roots of Eurycoma longifolia Jack. The aim of this study was to assess the bioactivity of these compounds in Jurkat and K562 human leukemia cell models compared to peripheral blood mononuclear cells