Merck
SMB01056
Sigma-Aldrich
Farnesiferol C
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H30O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
382.49
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
382.49
rozpuszczalność
water: slightly soluble
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1[C@@]2([C@@H](C([C@H]1CC2)(C)C)CC\C(=C\COc3cc4c(cc3)C=CC(=O)O4)\C)C
InChI
1S/C24H30O4/c1-16(5-9-20-23(2,3)21-11-13-24(20,4)28-21)12-14-26-18-8-6-17-7-10-22(25)27-19(17)15-18/h6-8,10,12,15,20-21H,5,9,11,13-14H2,1-4H3/b16-12+/t20-,21-,24+/m1/s1
Klucz InChI
OCHZHKVSLMBEJP-QYQYHAIPSA-N
Opis ogólny
Farnesiferol C to kumaryna seskwiterpenowa powszechnie pozyskiwana z roślin takich jak Ferula sinkiangensis, Ferula asafoetida i Ferula pseudalliacea. Obecne badania wskazują, że ten bioaktywny metabolit jest inhibitorem i może wykazywać różnorodne działania biologiczne, w tym właściwości przeciwnowotworowe, antyangiogenne, antymutagenne, przeciwwirusowe i przeciwnowotworowe.
Zastosowanie
Farnesiferol C to naturalny produkt pochodzący ze źródła roślinnego, który znajduje zastosowanie w bibliotekach przesiewowych związków, metabolomice, badaniach fitochemicznych i farmaceutycznych.
Cechy i korzyści
  • Odpowiedni do badań biochemicznych i biomedycznych
  • Wszechstronność i możliwość dostosowania do szerokiej gamy zastosowań laboratoryjnych i badawczych
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jamal Kasaian et al.
Journal of Asian natural products research, 20(1), 27-35 (2017-09-28)
Farnesiferol C (FC) is a sesquiterpene coumarin, with a unique chemical structure, isolated from Ferula (Apiaceae) species including Ferula assa-foetida and Ferula szowitsiana. The compound is an important natural product with different biological activities. Recently, researchers have been interested in