Key Documents
SML2578
A-769662
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-Hydroxy-3-(2′-hydroxy-1,1′-biphenyl-4-yl)-6-oxo-6,7-dihydrothieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile, 4-Hydroxy-3-(2′-hydroxybiphenyl-4-yl)-6-oxo-6,7-dihydrothieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile, 6,7-Dihydro-4-hydroxy-3-(2′-hydroxy[1,1′-biphenyl]-4-yl)-6-oxothieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile, A 769662, A769662
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to very dark brown
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C20H12N2O3S/c21-9-14-18(24)17-15(10-26-20(17)22-19(14)25)12-7-5-11(6-8-12)13-3-1-2-4-16(13)23/h1-8,10,23H,(H2,22,24,25)
Klucz InChI
CTESJDQKVOEUOY-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3