Kluczowe dokumenty
SML2527
SW063058
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
7-Bromo-5-(4-fluorophenyl)-1,3,4,5-tetrahydro-4-(2-iodobenzoyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Ic1c(cccc1)C(=O)N2C(c4c(ccc(c4)Br)NC(=O)C2)c3ccc(cc3)F
InChI
1S/C22H15BrFIN2O2/c23-14-7-10-19-17(11-14)21(13-5-8-15(24)9-6-13)27(12-20(28)26-19)22(29)16-3-1-2-4-18(16)25/h1-11,21H,12H2,(H,26,28)
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)