Kluczowe dokumenty
SML2270
FRAX486
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6-(2,4-Dichlorophenyl)-8-ethyl-2-(3-fluoro-4-(piperazin-1-yl)phenylamino)pyrido[2,3-d] pyrimidin-7(8H)-one, 6-(2,4-Dichlorophenyl)-8-ethyl-2-[[3-fluoro-4-(1-piperazinyl)phenyl]amino]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, FRAX 486, FRAX-486
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
FC1=CC(NC2=NC(N3CC)=C(C=N2)C=C(C4=CC=C(C=C4Cl)Cl)C3=O)=CC=C1N5CCNCC5
InChI
1S/C25H23Cl2FN6O/c1-2-34-23-15(11-19(24(34)35)18-5-3-16(26)12-20(18)27)14-30-25(32-23)31-17-4-6-22(21(28)13-17)33-9-7-29-8-10-33/h3-6,11-14,29H,2,7-10H2,1H3,(H,30,31,32)
Klucz InChI
DHKFOIHIUYFSOF-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3