Merck
SML2036
Sigma-Aldrich
Gigantol
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-[2-(3-Hydroxy-5-methoxyphenyl)ethyl]-2-methoxyphenol, CID 3085362
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
oil
kolor
colorless to light brown
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O(C)c1c(cc(cc1)CCc2cc(cc(c2)O)OC)O
InChI
1S/C16H18O4/c1-19-14-8-12(7-13(17)10-14)4-3-11-5-6-16(20-2)15(18)9-11/h5-10,17-18H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
SDXKZPQOVUDXIY-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Gigantol to związek bibenzylowy wyizolowany ze storczyków Dendrobium(Dendrobium aphyllum, Dendrobium draconis, Dendrobium aurantiacum itp.), który wykazuje silne działanie cytotoksyczne przeciwko kilku liniom komórek nowotworowych. Hamuje migrację komórek niedrobnokomórkowego raka płuc. Gigantol hamuje indukowane galaktozą powstawanie zaćmy poprzez tłumienie ekspresji genów i aktywności AR i iNOS.
silny środek cytotoksyczny wyizolowany z orchidei Dendrobium.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pornprom Klongkumnuankarn et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2015, 350410-350410 (2015-02-17)
Chromatographic separation of a methanol extract prepared from the whole plant of Dendrobium brymerianum led to the isolation of eight phenolic compounds. Among the isolated compounds (1-8), moscatilin (1), gigantol (3), lusianthridin (4), and dendroflorin (6) showed appreciable cytotoxicity against
Huanhuan Chen et al.
Oncology reports, 37(2), 865-870 (2016-12-14)
Gigantol is a phenolic substance extracted from plants in the genus Dendrobium and used in traditional Chinese medicine. In the present study, we aimed to investigate the growth inhibition and apoptotic effects of gigantol on human liver cancer cells through
Sopanya Charoenrungruang et al.
Journal of natural products, 77(6), 1359-1366 (2014-05-23)
Lung cancer is one of the most common causes of cancer death due to its high metastasis potential. The process of cancer migration is an early step that is required for successful metastasis. The discovery and development of natural compounds