SML0878
BRD9757
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-Hydroxy-1-cyclopentene-1-carboxamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.14
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
2-8°C
Działania biochem./fizjol.
BRD9757 jest selektywnym inhibitorem deacetylazy histonowej HDAC6 (IC50 = 30 nM). BRD9757 w sposób zależny od dawki zwiększa poziom acetylowanej α-tubuliny w komórkach HeLa, bez wpływu na acetylację H3.
BRD9757 jest selektywnym inhibitorem deacetylazy histonowej HDAC6.
Cechy i korzyści
Ten związek jest wyróżnionym produktem do badań nad regulacją genów. Kliknij tutaj, aby odkryć więcej wyróżnionych produktów do regulacji genów. Dowiedz się więcej o bioaktywnych małych cząsteczkach dla innych obszarów badań na stronie sigma.com/discover-bsm.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)