SML0608
A-412997 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(3-Methylphenyl)-4-(2-pyridinyl)-1-piperidineacetamide dihydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white to beige
rozpuszczalność
H2O: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/C19H23N3O.2ClH/c1-15-5-4-6-17(13-15)21-19(23)14-22-11-8-16(9-12-22)18-7-2-3-10-20-18;;/h2-7,10,13,16H,8-9,11-12,14H2,1H3,(H,21,23);2*1H
Klucz InChI
KIGNSSHMCNBHQX-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Sigma-Aldrich offers many products related to dopamine receptors for your research needs.