Kluczowe dokumenty
5.05880
Sigma-Aldrich
L-745,870 Trihydrochloride
Synonim(y):
L-745,870 Trihydrochloride, Dopamine D₄ receptor Antagonist, L-745,870 trihydrochloride, L-745870, L745870
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H19ClN4 · 3HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
436.21
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥99% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
siła działania
0.4 nM Ki
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
water: soluble
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C18H19ClN4/c19-15-3-5-16(6-4-15)23-10-8-22(9-11-23)13-14-12-21-18-17(14)2-1-7-20-18/h1-7,12H,8-11,13H2,(H,20,21)
Klucz InChI
OGJGQVFWEPNYSB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Selective D4 receptor antagonist with excellent brain penetration. Displays an affinity (Ki) of 0.4 nM for human D4 receptors with >1000-fold binding selectivity over D2 and D3 receptors. Does not block agonist-induced activation of GIRK currents. It is used frequently in retinal and CNS studies of D4 modulation.
Działania biochem./fizjol.
Primary Target
D₄
Reversible: yes
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Li, H. et al., 2013. J. Neurosci.33, 3135.
Pillai, G. et al. 1998. Neuropharmacol.337, 983.
Kulagowski, J. et al. 1996. J. Med. Chem.39, 1941.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3