Kluczowe dokumenty
5.05896
Sigma-Aldrich
Maleinian sumanirolu
Synonim(y):
Agonista receptora dopaminy D₂, sumanirol, PNU 95666, PNU95666
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13N3O · xC4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.24 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
siła działania
9 nM Ki
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 16 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[n]21c3c([nH][c]2=O)cccc3C[C@H](C1)NC.OC(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C11H13N3O.C4H4O4/c1-12-8-5-7-3-2-4-9-10(7)14(6-8)11(15)13-9;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-4,8,12H,5-6H2,1H3,(H,13,15);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t8-;/m1./s1
Klucz InChI
VOJRMYBBPKNLLI-ORHWHDKWSA-N
Opis ogólny
Niezwykle selektywny agonista receptora dopaminy D2 (Ki = 9 nM). Powszechnie stosowany w modelach choroby Parkinsona i do odtwarzania dyskryminacyjnych efektów stymulacyjnych kokainy. Sumanirol ma ponad 200-krotną selektywność dla podtypu receptora D2 w porównaniu z innymi podtypami receptora dopaminy w testach wiązania radioligandów. W testach komórkowych sumanirol jest w pełni skutecznym agonistą, z wartościami EC50 między 17 a 75 nM. U zwierząt sumanirol wywołuje wiele reakcji fizjologicznych przypisywanych funkcji receptora podobnego do D2.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Inne uwagi
Achat-Mendes, C. et al., 2010. J. Pharmacol. Exp. Ther.334, 556.
McCall, R. B. et al., 2005. J. Pharmacol. Exp. Ther.314, 1248.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Robert B McCall et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 314(3), 1248-1256 (2005-06-28)
The purpose of this study is to demonstrate that sumanirole is a novel dopamine receptor agonist with high in vitro and in vivo selectivity for the D(2) receptor subtype. Sumanirole, (R)-5,6-dihydro-5-(methylamino)-4H-imidazo[4,5,1-ij]quinolin-2(1H)-one (Z)-2-butenedioate (1:1), is unique; it has greater than 200-fold
Cindy Achat-Mendes et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 334(2), 556-565 (2010-05-25)
Dopamine (DA) D3 and D2 receptor mechanisms are implicated in cocaine's abuse-related behavioral effects, but the relative contribution of the two receptor subtypes is only partially characterized. This study investigated the role of D3 and D2 subtype mechanisms by determining