349254
NS-398
A cell-permeable selective inhibitor of COX-2 in vitro.
Synonim(y):
NS-398, N-(2-Cyclohexyloxy-4-nitrophenyl)methanesulfonamide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (TLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
pale yellow
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
InChI
1S/C13H18N2O5S/c1-21(18,19)14-12-8-7-10(15(16)17)9-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h7-9,11,14H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
KTDZCOWXCWUPEO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
COX-2
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Futaki, N., et al. 1994. Prostaglandins47, 55.
Arai, I., et al. 1993. Res. Comm. Chem. Pathol. Pharmacol.81, 259.
Futaki, N., et al. 1993. Gen. Pharmacol.24, 105.
Futaki, N., et al. 1993. J. Pharm.Pharmacol.45, 753.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3