Key Documents
SML0473
Sigma-Aldrich
Noladin ether
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Arachidonylglyceryl ether, 2-[(5Z,8Z,11Z,14Z)-5,8,11,14-Eicosatetraen-1-yloxy]-1,3-propanediol; 2-AG ether, HU 310
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H40O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.56
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solution
kontrola substancji
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
stężenie
10 mg/mL in ethanol (1% w/v)
kolor
colorless to light yellow
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
InChI
1S/C23H40O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26-23(21-24)22-25/h6-7,9-10,12-13,15-16,23-25H,2-5,8,11,14,17-22H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
Klucz InChI
CUJUUWXZAQHCNC-DOFZRALJSA-N
Działania biochem./fizjol.
Noladin ether (2-Arachidonyl glycerol ether) is a stable analog of the endogenous cannabanoid 2-Arachidonylglycerol (2-AG) with selectivity for CB1 receptors. Noladin ether is a CB1 agonist. The Ki values for CB1 vs CB2 receptors are 21.2 nM and 3 mM, respectively. Noladin ether induces sedation and has modest antinociceptive activity in vivo, and reduces inter ocular pressure after administration in the eye.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14.0 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Sigma-Aldrich offers many products related to cannabinoid receptors for your research needs.