Merck
SMB01076
Sigma-Aldrich
Glycycoumarin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
3-(2,4-dihydroksyfenylo)-7-hydroksy-5-metoksy-6-(3-metylobut-2-enylo)chromen-2-on
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
368.38
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[o]1c2c(c(c(c(c2)O)CC=C(C)C)OC)cc([c]1=O)c3c(cc(cc3)O)O
InChI
1S/C21H20O6/c1-11(2)4-6-14-18(24)10-19-16(20(14)26-3)9-15(21(25)27-19)13-7-5-12(22)8-17(13)23/h4-5,7-10,22-24H,6H2,1-3H3
Klucz InChI
NZYSZZDSYIBYLC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Glicykumaryna, główna bioaktywna kumaryna, jest eterem aromatycznym i członkiem rezorcynoli. Ten bioaktywny produkt naturalny jest powszechnie pozyskiwany z roślin Glycyrrhiza Sp.(G. glabra, G. uralensis i G. radix). Istniejące badania sugerują, że ten metabolit pochodzenia roślinnego wywiera różne działania biologiczne, w tym przeciwskurczowe, hepatoprotekcyjne, przeciwnowotworowe, neuroprotekcyjne, przeciwutleniające i przeciwzapalne.
Zastosowanie
Jest to naturalny produkt pochodzący ze źródła roślinnego, który znajduje zastosowanie w bibliotekach przesiewowych związków, metabolomice, badaniach fitochemicznych i farmaceutycznych.
Działania biochem./fizjol.
Glicykumaryna wykazuje działanie przeciwskurczowe i pełni rolę leku przeciwskurczowego oraz metabolitu roślinnego. Wykazano, że jest to nowy aktywny składnik lukrecji przeciwko niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby (NAFLD).
Zgodnie z istniejącymi badaniami, glicykumaryna służy jako agonista estrogenu, wykazując jednocześnie umiarkowane działanie hamujące na enzymy CYP1A2 i CYP2B6. W szczególności glicykumaryna wykazuje silne działanie przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu C (HCV), z wartością IC(50) wynoszącą 8,8 µg/ml. Ponadto skutecznie hamuje skurcz mięśni gładkich wywołany różnymi bodźcami poprzez celowanie w PDE, zwłaszcza izozym 3, co prowadzi do akumulacji wewnątrzkomórkowego cAMP, istotnego składnika sygnalizacji komórkowej. Dodatkowo, glicykumaryna działa jako silny środek przeciwskurczowy poprzez hamowanie fosfodiesterazy 3, co dodatkowo podkreśla jej znaczenie w modulowaniu odpowiedzi komórkowych i zdrowia. Co więcej, odgrywa kluczową rolę w hamowaniu lipoapoptozy hepatocytów poprzez aktywację autofagii i hamowanie szlaku mitochondrialnego, w którym pośredniczy stres ER / GSK-3, pokazując jego znaczenie w funkcjonowaniu komórek.
Cechy i korzyści
  • Wysokiej jakości związek odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
  • Kompatybilny z technikami HPLC i spektrometrii masowej
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)