pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
420.45
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[o]1c2c([c](c(c1)c4cc(c(cc4)O)O)=O)c(c(c3c2C=CC(O3)(C)C)CC=C(C)C)O
InChI
1S/C25H24O6/c1-13(2)5-7-15-21(28)20-22(29)17(14-6-8-18(26)19(27)11-14)12-30-24(20)16-9-10-25(3,4)31-23(15)16/h5-6,8-12,26-28H,7H2,1-4H3
Klucz InChI
GHCZYXUOYFOXIP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)