Kluczowe dokumenty
SMB01057
Pallidol
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
Pallidol A
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
454.47
rozpuszczalność
water: slightly soluble
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)C2C3C(C(c6c3cc(cc6O)O)c5ccc(cc5)O)c4c2c(cc(c4)O)O
InChI
1S/C28H22O6/c29-15-5-1-13(2-6-15)23-25-19(9-17(31)11-21(25)33)28-24(14-3-7-16(30)8-4-14)26-20(27(23)28)10-18(32)12-22(26)34/h1-12,23-24,27-34H
Klucz InChI
YNVJOQCPHWKWSO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Odpowiedni do badań biochemicznych i biomedycznych
- Wszechstronność i możliwość dostosowania do szerokiej gamy zastosowań laboratoryjnych i badawczych
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)