Merck
SMB00090
Sigma-Aldrich
Vulgarin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
Barrelin, Judaicin, Judaicin (eudesmane naphthofuran), Tauremisin, Tauremizin, Vulgarin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H20O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@H]1[C@@H]2CC[C@]3(C)[C@@H]([C@H]2OC1=O)[C@](C)(O)C=CC3=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-8-9-4-6-14(2)10(16)5-7-15(3,18)12(14)11(9)19-13(8)17/h5,7-9,11-12,18H,4,6H2,1-3H3/t8-,9-,11-,12+,14-,15+/m0/s1
Klucz InChI
NGPDZEACIWDCKX-WUDKWMPASA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)